Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos de polipropileno con tapón de rosca
Se utiliza en aplicaciones clínicas e industriales.
Marca:  Gosselin™ TP30C-002
198.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23288" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.27000kg
Código de producto. 15418804
  • 272.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Se utiliza en aplicaciones clínicas e industriales
Especificaciones
Especificaciones
Recipientes con tapón de rosca
Estéril
Marcado CE, CE N 1935/2004, ISO 11137: Estériles SAL 10-3
LDPE
Natural
Polipropileno
40 mL
Rojo
Tapón de rosca
100/bolsa