Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conexión de manguera recta de polipropileno
For connecting screw caps with bore. Lenz Laborglasinstrumente™ Plastic Straight Hose Connectors are made from polypropylene.
18.00€ - 78.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conexión de manguera recta |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con | Para tapones de rosca con orificio |
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12303379
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01350001 |
GL18 |
78.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12393369
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01350000 |
GL14 |
18.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Autoclavable
- Available in two different thread sizes
- Silicone sealing
Especificaciones
Conexión de manguera recta | |
Polipropileno | |
10 Paq. |
Esterilizable en autoclave | |
Para tapones de rosca con orificio | |
Recto |