Learn More
BRAND™ Conectores de tubos rectos de polipropileno translúcido
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud global (métrico):
47 mm
55 mm
57 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Fabricados con polipropileno translúcido
- Estriados para adaptarse a una variedad de diámetros de tubos
- Forma recta
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Longitud global (métrico) | 57 mm |
| Para utilizar con | Tubos con DI de 9 a 13 mm |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | Recto |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Conector recto de tubos |