Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Semigradilla para tubos de ensayo No-Wire
Las gradillas de plástico de polipropileno de tamaño compacto ahorran espacio en baños de agua, campanas de flujo laminar y campanas extractoras.
25.95€ - 27.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Semigradilla para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10595054
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18748-0016 |
30 |
27.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10093044
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18748-0030 |
6 |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10656585
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18748-0025 |
12 |
27.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Sumergible
- Funciona bien en baños de agua
- Se pueden apilar gradillas vacías
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Nota: No lo utilice con nitrógeno líquido
Especificaciones
Semigradilla para tubos de ensayo | |
Blanco | |
1 unidad | |
12,8 x 10,5 x 7,2cm | |
10,5 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
12,8 x 10,5cm | |
12,8 cm | |
7,2 cm |