Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo con fondo redondo de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10778371
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
Tamaño de la unidad:
900 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10778371 12 mL 900 PCS
1 options
Código de producto. 10778371
Marca: Greiner Bio-One 163270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y a altas temperaturas. Los tubos de ensayo de fondo redondo de polipropileno Greiner Bio-One™ son adecuados para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Diámetro: 16,8 mm; altura: 100 mm
  • Volumen: 12 ml
  • Tapón de rosca blancos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Transparente
Descripción 5000 × g: rotor basculante; 26000 × g: rotor de ángulo fijo
Capacidad (métrico) 12 mL
Material Polipropileno
Desechables
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (sin tapón)
Diámetro (métrico) 16,8 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca