Learn More
BRAND™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Estos adaptadores de polipropileno (PP) y etileno tetrafluoroetileno (ETFE) son para uso general e ideales para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette.
Marca:  BRAND™ 704424
11.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10480223
  • 17.85€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Adaptador de rosca, polipropileno (PP), rosca exterior GL 45, para rosca de frasco S 40
  • Adaptadores de rosca para dispensadores de frascos BRAND™, polipropileno, 45/40 mm
  • Para diluyentes y dispensadores de la parte superior de frascos Thread S, Dispensette, seripettor, Titertte, QuikSip y roscas de frasco 40 S
  • Los adaptadores de polipropileno (PP) y etileno tetrafluoroetileno (ETFE) son para uso general
  • Ideal para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette
  • Estos adaptadores de polipropileno y fluoropolímero (ETFE y PTFE) se utilizzan con dispensadores para la parte superior de frascos y buretas BRAND™
  • Estos adaptadores de rosca ayudan a maximizar la compatibilidad para los dispensadores para la parte superior de frasco con la mayoría de los frascos de reactivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rosca
Para junta esmerilada NS 24/29
32 GL
Polipropileno
5 paq.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Adaptadores de rosca de polipropileno > Para su uso con: Junta esmerilada 24/29 NS