Learn More
Poulten Graf™ Adaptador roscado de polipropileno
Adaptadores roscados fabricados con polipropileno.
Marca: Poulten Graf™ 101 09052
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
Adaptador de rosca | |
Dispensadores Optifix | |
GL 32; 52 mm |
Polipropileno | |
1 unidad |
Título del producto
Poulten Graf™ Adaptador roscado de polipropileno > Tamaño de rosca: GL 32; 52 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido