Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de polipropileno
Agrupe 50 o 100 microtubos para almacenamiento a largo plazo con unas dimensiones mínimas. Las gradillas para tubos de espuma Fisherbrand™ se han construido con espuma ligera y se han diseñado para anidar y apilar con la máxima estabilidad. Los pocillos se agrupan con espacio adicional para facilitar el acceso al tubo.
49.50€ - 73.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Caja |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Color | Blanco |
Admite | Recipientes de reacción (1,5/2,0 ml) |
Material | Espuma de EPS |
Código de producto | Marca | Posiciones | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Posiciones | matriz, red, conjunto | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11948084
|
Fisherbrand™
HS4283P |
50 | 5 x 10 | 210 x 110 x 71 mm | N/A | ||||
11774016
|
Fisherbrand™
HS4282 |
100 | 5 x 20 | 336 x 95 x 73 mm | N/A | ||||
Descripción
- Las gradillas para microtubos ligeros son ideales para estudios a largo plazo o almacenamiento de tubos
- Las gradillas de dos piezas están construidas con espuma de poliestireno expandido (EPS)
- El espaciado adicional entre pocillos permite su fácil agarre con las puntas de los dedos
- Las gradillas se apilan de forma segura con características de anidamiento en la tapa y la base para ocupar el mínimo espacio
- Capacidad para microtubos de reacción de 1.5 a 2.0 ml
Especificaciones
Caja | |
Blanco | |
Espuma de EPS | |
None | |
No estéril | |
11,5 mm |
Not Autoclavable | |
Recipientes de reacción (1,5/2,0 ml) | |
Rectangular | |
Sí | |
Reaction Microtubes |