Learn More
BRAND™ 96-well Rack with Tubes
Well-suited for use with robots and other automated dispensing systems. Tubes, racks, and lids can withstand temperatures as low as –80°C. *Cover mat and strips are not autoclavable.
Marca: BRAND™ 781565
642.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.62000kg
Descripción
- Gradilla apilable de 96 pocillos en formato SBS con cubierta
- Los tubos y la gradilla son esterilizables en autoclave a 121 °C. (* La cubierta y las tiras no son esterilizables en autoclave)
- La gradilla tiene una esquina biselada para una colocación precisa de la tapa y unidades de relleno
- El sello de los tubos es a prueba de presión y existe una conexión estable entre la placa de montaje y las gradillas
- Especialmente adecuada para uso con robots y otros sistemas de dispensación automatizados
- Los tubos codificados (A1 – H12) y los laterales de la gradilla adecuados para etiquetas de código de barras simplifican la organización de las muestras
- No se venden en EE. UU.
Especificaciones
96 tubos de 0,65 ml, tapa | |
DIN EN 285 | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Tubos de 0,65 ml | |
De -80 °C a +121 °C |
Rack para tubos | |
Sí | |
Tubos (96 x 0,65 ml) | |
Sí | |
50/paq. |