Learn More
Eppendorf™ Microplacas para PCR Twin Tec de 384 pocillos en forma de U de polipropileno
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Förpackningsstorlek
paquete de 25
Beskrivelse
Compatibles con sistemas automatizados.Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Contorno del pocillo interior en forma de U para facilitar la identificación
- Flexión mínima de los faldones
- El faldón continuo proporciona compatibilidad con sistemas automatizados
- Apilable
- 8 orificios en el faldón, que ayudan a la colocación de la placa en el bloque termociclador y su retirada, p. ej., con pinzas
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Adecuado para todos los termocicladores comunes de 384 pocillos
- 45 μl de volumen máximo de pocillos
Tekniske data
Tekniske data
| Código de barras | Incluye código de barras |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Amarillo |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 45 μl |
| Forma del pocillo | U |
| N.° por paquete | 25 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion