Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cónicos rectos desiguales Plastilab™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8000638
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
1,6/7,5mm
Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm
Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm
Tamaño de orificio: Entre 4,6 y 7,5mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de puerto unitSize
11914289 Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm 10 PCS
11924289 Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 7,5mm 10 PCS
11934289 Tamaño de orificio: Entre 4,6 y 7,5mm 10 PCS
12513317 1,6/7,5mm paquete de 100
4 options
Código de producto. 11914289
Marca: Kartell™ 7087700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados con diferentes diámetros de entrada y salida.
  • Para su uso con tubos flexibles
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Diámetro (métrico) De 4-8 mm a 10-12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) De 0,15 pulg. a 0,31 pulg., de 0,39 pulg. a 0,47 pulg., De 4 mm a 8 mm, de 10 mm a 12 mm
Para utilizar con Para tubos flexibles
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de puerto Tamaño de orificio: Entre 1,6 y 4,6mm
Forma Recto
Flexibility Los tubos
Tipo de producto Conector de tubos cónicos rectos desiguales