Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056810
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (30 mm) | |
24 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
300 mm | |
30 mm |
Rojo | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
24 | |
30 mm | |
30 mm |
Título del producto
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™ > Admite 24 tubos de ensayo; color: Rojo; diámetro: 30 mm; Cantidad: Paquete de 10
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur