Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca:  Kartell™ 0056506
201.06 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15885527
  • 219.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • Amplia capacidad
  • Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
  • No se pudre, oxida ni se deforma
  • Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
  • Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Amarillo
Polipropileno
Sí, cuando está vacía
1 unidad
246 mm
16 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (16 mm)
60
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua
60
16 mm