Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056403
Detalles adicionales : Peso : 2.61000kg
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (13 mm) | |
90 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
90 | |
13 mm |
Blanco | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
Paquete de 1 | |
246 mm | |
13 mm |