Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056704
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
1 unidad | |
295 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (25 mm) | |
40 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
40 | |
25 mm |
Título del producto
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno > Diámetro: 295 mm; color: Azul; admite: Tubos (25 mm); posiciones: 40
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido