Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
Marca:  Kartell™ 0056504
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875527
  • 286.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • Amplia capacidad
  • Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
  • No se pudre, oxida ni se deforma
  • Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
  • Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Azul
Polipropileno
Sí, cuando está vacía
1 unidad
246 mm
13 mm
Esterilizable en autoclave
Tubos (13 mm)
60
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua
60
13 mm