Learn More
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™
Su diseño especial permite incubar las muestras a la misma temperatura.
Marca: Kartell™ 0056610
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El diseño especial permite incubar muestras a la misma temperatura.
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Amplia capacidad
- Se puede utilizar en seco o en húmedo en baños de agua
- No se pudre, oxida ni se deforma
- Referencia de cuadrícula alfanumérica en el nivel superior para facilitar la identificación
- Código de colores para trabajos de baño
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (20 mm) | |
40 | |
Se puede utilizar en seco, húmedo, en baños de agua | |
40 | |
20 mm |
Rojo | |
Polipropileno | |
Sí, cuando está vacía | |
1/pack | |
246 mm |
Título del producto
Kartell™ Gradillas para tubos de ensayo universales de polipropileno Plastilab™ > Admite 40 tubos de ensayo; color: Rojo; diámetro: 20 mm; Cantidad: Paquete de 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido