Learn More
Kartell™ Frascos de pesaje de polipropileno
Click to view available options
Capacidad: 190 ml
Descripción
Reduzca la corrección del peso tara con estos frascos translúcidos reutilizables, esterilizables en autoclave y ligeros.Los frascos de pesaje de polipropileno Kartell™ permiten el pesaje preciso y seguro de las muestras en el laboratorio.
- Tapas herméticas de presión incluidas
- Muy resistente a los ataques químicos
- No hay rebordes internos para permitir el uso de espátulas
- Las tapas se pueden apretar para ayudar a verter
- Retire la tapa antes de esterilizar en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 190 ml |
Capacidad (métrico) | 190 ml |
Color | Translúcido |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
Incluye | Tapa a presión hermética |
Material | Polipropileno |
Cantidad | Paquete de 10 |
Tipo | Frasco de pesaje |
Peso (métrico) | 28 g |
Certificaciones | FDA 21CFR 177,1520 |