Includes
Tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento
Mayor resistencia a la temperatura que el LDPE o el HDPE
- Temperaturas de hasta 120 °C (248 °F)† durante períodos cortos y 100 °C (212 °F) continuamente
- Temperatura de fragilidad de 0 °C (32 °F)
- Paredes rígidas
- Excelente resistencia química
- Puede esterilizarse con todos los métodos normales, excepto calor seco y radiación
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
† La botella puede alcanzar la temperatura máxima solo si está vacía.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 30 ml (1 oz) |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Capacidad (imperial) | 1 oz |
| Color | Translúcido |
| Material | PPCO |
| Esterilidad | No estéril |
| Acabado del cuello | 28mm |
| Material del cierre | PPCO |
| Tamaño del tapón | 28 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |