Learn More
Fisherbrand™ Frascos de PPCO de boca ancha
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11947934 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
28-415
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11947934 250 ml 45 mm paquete de 72
11917934 30 ml 28 mm paquete de 72
11927934 60 ml 28-415 paquete de 72
12642405 60 ml 28-415 paquete de 12
12662405 125 ml 38 mm paquete de 12
11937934 125 ml 38 mm paquete de 72
11927924 500 ml 55 mm paquete de 48
11957904 1000 ml 65 mm paquete de 24
8 options
Código de producto. 11947934
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento
Mayor resistencia a la temperatura que el LDPE o el HDPE
  • Temperaturas de hasta 120 °C (248 °F)† durante períodos cortos y 100 °C (212 °F) continuamente
  • Temperatura de fragilidad de 0 °C (32 °F)
  • Paredes rígidas
  • Excelente resistencia química
  • Puede esterilizarse con todos los métodos normales, excepto calor seco y radiación
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
† La botella puede alcanzar la temperatura máxima solo si está vacía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Translúcido
Material PPCO
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 45 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003; Archivo QMI-SAI n.º 1606319 y 1606321
Closure Included Sí
Boca Ancha
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre PPCO
Tamaño del tapón 45 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca