Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de polipropileno
Fabricados con polipropileno para ofrecer una alta resistencia química y térmica. Los frascos de polipropileno de boca ancha Kautex™ son ideales para pastas, gránulos y productos llenados en caliente.
2.69€ - 630.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento |
Formulario | Redondo |
Incluye | Tapón |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | ID de cuello (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | ID de cuello (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11361994
|
Kautex™
2000783856 |
100 ml | 24,3mm | 94 mm |
40.21€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10717244
|
Kautex™
2000783859 |
250 ml | 30,9mm | 121 mm |
2.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11917087
|
Kautex™
2000783852 |
500 ml | 39,9mm | 155 mm |
43.11€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10349550
|
Kautex™
2000783855 |
1000 ml | 50,8mm | 205 mm |
6.78€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15809436
|
Kautex™
2000783859 |
250 ml | 30,9mm | 121 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Esterilizables en autoclave hasta 121 ° C
- Graduados con tinta azul para una visibilidad óptima
Aplicación:
- dispensación
- envío de muestras
- envío por correo
- transporte
- almacenamiento
Especificaciones
Translúcido | |
Redondo | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |
Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento | |
Tapón | |
Tapón de rosca de PP | |
Sí |