Learn More
Buerkle™ Frasco de polipropileno de cuello ancho
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de rosca (métrico):
40 mm
50 mm
65 mm
Descripción
- LDPE o PP
- LDPE de color marrón para líquidos sensibles a la luz
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 19 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | 1 |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | Aptos para alimentos |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Mostrar más |
Título del producto
Buerkle™ Frasco de polipropileno de cuello ancho >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido