Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas Kimtech™ W4
Utilice estos paños para la limpieza en seco de superficies y equipos críticos en los sectores farmacéutico, de biotecnología, de dispositivos médicos y de procesamiento de alimentos. Las toallitas Kimberly Clark Professional™ Kimtech™ W4 son aptas para entornos de sala limpia ISO clase 4 o superior.
Marca: Kimberly-Clark™ 7605
233.81 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.38750kg
Descripción
Las toallitas están unidas térmicamente sin pegamento ni aglutinante y con bordes rectos, limpios y cortados a cuchilla para minimizar la formación de pelusas.- Hojas básicas de 100 % de polipropileno blancas
- Resistentes a disolventes, ácidos y bases
- 100 láminas
- Embolsado doble con revestimiento interno
Especificaciones
Limpiaparabrisas | |
Blanco |