Learn More
Polisorbato 20, multicompendial, N.F., J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tambor de acero
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polysorbate 20 |
Cantidad | 20 mL |
Temperatura de inflamación | 148.00°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Gravedad específica | 1L = 1.11kg |
Nombre IUPAC | Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo |
Grado | Multi-Compendial/NF |