Learn More
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
5 l
25 L
Tipo de empaquetado:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polisorbato 20 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.1000 g/mL |
Tipo de empaquetado | Frasco de vidrio |
Cantidad | 250 mL |
Solubilidad | Solubilidad en agua: 100 g/l. Otras solubilidades: 100 g/l de alcohol isopropílico, xileno, insoluble en aceite mineral, 10 g/l de propilenglicol |
Formulario | Líquido |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0458979 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 233362500,233360010,233360250,233360050,233360051 |
A0464366 | Certificado de análisis | 11/07/2024 | 233362500,233360010,233360250,233360050,233360051 |
A0439733 | Certificado de análisis | 11/03/2024 | 233362500,233360010,233360250,233360050,233360051 |
A0458979 | Certificado de análisis | 08/01/2024 | 233362500,233360010,233360250,233360050,233360051 |
A0458978 | Certificado de análisis | 08/01/2024 | 233362500,233360010,233360250,233360050,233360051 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido