Learn More
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10503874
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503874
5 l, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
5 l
25 L
Tipo de empaquetado:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10503874
Marca: Thermo Scientific Acros 233360051
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular C26H50O10
Sinónimo Monolaurato de polioxietileno(20)sorbitano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polisorbato 20
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1000 g/mL
Tipo de empaquetado Frasco de plástico
Cantidad 5 l
Solubilidad Solubilidad en agua: 100 g/l. Otras solubilidades: 100 g/l de alcohol isopropílico, xileno, insoluble en aceite mineral, 10 g/l de propilenglicol
Formulario Líquido
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0458979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
Número de loteA0464366 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
Número de loteA0439733 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
Número de loteA0458979 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
Número de loteA0458978 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/01/2024 Catalog Number233362500,233360010,233360250,233360050,233360051
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polisorbato 20, Thermo Scientific Chemicals >