Learn More
Polisorbato 80, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mL, 250 mL
1 L
2.5 L, 2,5 L
10 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Polisorbato 80 |
Color | De amarillo a ámbar |
Contenido y almacenamiento | En interiores + 20 °C |
Densidad | 1.0800 g/mL |
Cantidad | 10 L |
Fórmula molecular | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
Número MDL | MFCD00082107 |
Tipo de empaquetado | Tambor de plástico |
Clave InChI | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |