Learn More
Poliestireno, atáctico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498610
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11498610
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044416.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza como plástico en embalajes de protección, contenedores, tapas, botellas, bandejas, vasos y cubiertos desechables.
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9003-53-6
Fórmula molecular (C8H8)n
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nombre IUPAC estireno
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polystyrene
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125,000 to 250,000
Forma física Escamas