Learn More
Heathrow Scientific™ Depósito de reactivos de poliestireno con envasado a granel
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- El diseño de cubeta con un fondo en forma de V ayuda a garantizar el acceso a todo el reactivo y que este se puede aspirar fácilmente
- La construcción de paredes gruesas y la amplia base añaden estabilidad y durabilidad haciendo que el depósito se maneje de un modo sencillo sin la deformación del producto, lo que se traduce en menos derrames
- Los depósitos pueden apilarse de un modo cómodo gracias al diseño de anidación exclusivo, que permite una separación fácil
- Diseñado para permanecer plano en la mesa de trabajo y no deformarse
- Certificado de calidad disponible bajo petición
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1.9 oz. |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 55 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4 x 1,10 x 1,20 pulg |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Envase | Envasado a granel |
| Cantidad | 100/paq. |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Mostrar más |