Descripción
- Estructura de paredes rígidas y pesadas que garantiza un servicio prolongado
- Se puede utilizar a temperaturas de -20 a 70 °C
- Incluyen tapones a presión de ajuste hermético de polietileno
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 72 paq. |
| Capacidad (métrico) | 148 mL |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Recipiente |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales secos, polvos y comprimidos |
| Altura (métrico) | 98 mm |