Learn More
Biochrom Cubetas de poliestireno desechables de 10 mm
Celdas desechables de poliestireno con longitud de trayectoria óptica de 10 mm. Volumen mínimo de 2,5 ml. Se suministra en paquetes de 100.
Marca: Biochrom 80-2084-11
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
Descripción
- Cubeta desechable de poliestireno
- Trayectoria óptica de 10mm
- 2,5 ml de volumen de trabajo
- Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Para uso con Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus y GeneQuant 1300/100
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Non-sterile | |
Sí | |
Poliestireno | |
10 mm |
Terapia | |
1,5 ml | |
100/paq. |