Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™
Fabricadas en una sala limpia de clase 100 000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Marca: Sampling Systems™ 8045A-30S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Sí | |
Blanco |
Poliestireno | |
30 mL | |
Estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
119212 | Certificado de conformidad | 18/12/2024 | 8045A-30S |
120235 | Certificado de conformidad | 29/11/2024 | 8045A-30S |
118653 | Certificado de conformidad | 08/08/2024 | 8045A-30S |
117042 | Certificado de conformidad | 27/02/2024 | 8045A-30S |
116162 | Certificado de análisis | 18/12/2023 | 8045A-30S |
Título del producto
Sampling Systems™ PharmaScoop™ Desechable SteriWare™ > Capacidad, métrico: 30 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido