Learn More
Sampling Systems™ Cuchara de poliestireno Pharma desechable
Fabricadas en una sala limpia de clase 100,000 para garantizar su higiene. Las cucharas Pharma desechables de poliestireno Sampling Systems™ se envasan individualmente y no requieren una limpieza cara ni validación de limpieza.
Marca: Sampling Systems™ 8045A-250
Detalles adicionales : Peso : 20.64860kg
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
- Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
- Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara Desechable | |
Embolsadas individualmente | |
Sí | |
Blanca |
Poliestireno | |
250 mL | |
No estéril |