Learn More
Kartell™ Tubos de ensayo desechables de poliestireno
Fabricados con poliestireno para ofrecer una claridad excelente. Los tubos de ensayo desechables de poliestireno Kartell™ son económicos y duraderos.
Marca: Kartell™ 8830200
31.87 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con poliestireno para ofrecer una claridad excelente. Los tubos de ensayo desechables de poliestireno Kartell™ son económicos y duraderos.
- En un solo uso se acaba con la contaminación por arrastre y la absorción
- Excelente para trabajos con lotes sensibles o centrifugación a baja velocidad
- Hay tapones codificados por colores disponibles por separado
Especificaciones
CE IVD | |
1000 x g | |
100 mm | |
Sí | |
Estéril | |
Tubo de ensayo |
Transparente | |
10 ml | |
Poliestireno | |
1 unidad | |
16 mm |