Learn More
Kartell™ Tubos de ensayo desechables de poliestireno
Código de producto. 11352904
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 ml
10 ml
Longitud (métrico):
55 mm
75 mm
105 mm
Forma del fondo:
Coagulómetro
Cónico
Redondo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 11352904
Marca: Kartell™ 8830800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno para ofrecer una claridad excelente. Los tubos de ensayo desechables de poliestireno Kartell™ son económicos y duraderos.
Fabricados con poliestireno para ofrecer una claridad excelente. Los tubos de ensayo desechables de poliestireno Kartell™ son económicos y duraderos.
  • En un solo uso se acaba con la contaminación por arrastre y la absorción
  • Excelente para trabajos con lotes sensibles o centrifugación a baja velocidad
  • Hay tapones codificados por colores disponibles por separado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE IVD
Color Transparente
Descripción 1300 x g
Capacidad (métrico) 3 mL
Longitud (métrico) 55 mm
Material Poliestireno
Desechables
Cantidad 1000/pack
Esterilidad No estériles
Diámetro (métrico) 11,5 mm
Tipo de producto Coagulómetro
Forma del fondo Coagulómetro