Learn More
Kartell™ Tubos de ensayo desechables de poliestireno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 ml
10 ml
Longitud (métrico):
55 mm
75 mm
105 mm
Forma del fondo:
Coagulómetro
Cónico
Redondo
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Descripción
Fabricados con poliestireno para ofrecer una claridad excelente. Los tubos de ensayo desechables de poliestireno Kartell™ son económicos y duraderos.
- En un solo uso se acaba con la contaminación por arrastre y la absorción
- Excelente para trabajos con lotes sensibles o centrifugación a baja velocidad
- Hay tapones codificados por colores disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE IVD |
| Color | Transparente |
| Descripción | 1300 x g |
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Longitud (métrico) | 55 mm |
| Material | Poliestireno |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 1000/pack |
| Esterilidad | No estériles |
| Diámetro (métrico) | 11,5 mm |
| Mostrar más |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu