Learn More
Socorex™ Depósitos de fondo redondo multicanal de poliestireno
El formato de microplaca permite el uso con dispositivos de pipeteo robóticos o automatizados.
105.00€ - 125.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 48 ml |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Depósito multicanal |
Código de producto | Marca | Canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15560754
|
Socorex™
330.08XL |
8 |
105.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15580754
|
Socorex™
330.12XL |
12 |
125.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Construcción de poliestireno
- Cada canal tiene un fondo redondeado
- Capacidad total de 48 ml
- Buena estabilidad en el banco
- Combinación perfecta con pipetas multicanal
Especificaciones
48 ml | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Depósito multicanal |