Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Sterile Petri Dishes
These polystyrene Sterile Petri Dishes are disposable and have convenient stacking ridges.
207.00€ - 208.00€
Especificaciones
Desechables | Single-use |
---|---|
Material | Polystyrene |
Forma | Round |
Esterilidad | Sterile |
Tipo | Petri Dish |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15213338
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-01 |
6 cm |
208.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15236464
|
Cole-Parmer™ Essentials
06139-00 |
100 mm |
207.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gamma irradiated.
- Disposable.
- With lid.
- Convenient stacking ridges.
- Packed sterile in easy-open bags of 20.
- 2 boxes/case.
Especificaciones
Single-use | |
Round | |
Petri Dish | |
500/Cs. | |
15 mm |
Polystyrene | |
Sterile | |
For culturing fungi, bacteria, and other microorganisms | |
Bags |