Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Código de producto. 10470613
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Ventilación:
No
Sí
Cantidad:
120/paquete
240/paquete
360/paquete
420/paq.
480/paq.
480/paquete
560/paq.
600/paquete
740/paquete
Paquete de 480
Tamaño de la unidad:
120 PCS
240 PCS
360 PCS
480 PCS
600 PCS
740 PCS
paquete de 240
paquete de 420
paquete de 480
paquete de 560
Código de producto. Dimensions (Dia. x H) Esterilidad Ventilación Cantidad unitSize
10470613 94 x 16 mm No estéril No 480/paquete 480 PCS
10639021 90 x 15 mm No estéril Sí 420/paq. paquete de 420
10083251 100 x 20 mm No estéril Sí 360/paquete 360 PCS
10548071 120 x 17 mm No estéril Sí 240/paquete 240 PCS
10048770 35 x 10 mm No estéril Sí 740/paquete 740 PCS
11779442 60 x 15 mm No estéril Sí 560/paq. paquete de 560
10340111 145 x 20 mm No estéril Sí 120/paquete 120 PCS
10398981 94 x15 mm No estéril Sí 480/paq. paquete de 480
10364451 94 x 16 mm No estéril Sí 480/paquete 480 PCS
10669781 94 x15 mm No estéril Sí 480/paq. paquete de 480
11759452 94 x15 mm Estéril Sí 480/paq. paquete de 480
10707801 60 x 15 mm No estéril Sí 600/paquete 600 PCS
11739452 94 x15 mm Estéril Sí Paquete de 480 paquete de 480
10787112 94 x 16 mm Estéril Sí Paquete de 480 480 PCS
10742312 94 x 16 mm Estéril Sí 480/paquete paquete de 480
10668631 94 x15 mm No estéril Sí 480/paquete paquete de 480
11719452 120 x 17 mm Estéril No 240/paquete paquete de 240
11729452 100 x 20 mm Estéril Sí 360/paquete 360 PCS
18 options
Código de producto. 10470613
Marca: Greiner Bio-One 632180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno muy transparente con propiedades de resistencia al calor para permitir el uso con agar caliente. Las placas de Petri de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos y tamaños para adaptarse a varias necesidades de investigación.
  • Resisten el calor hasta 60 °C
  • Disponibles en versiones con y sin ventilación
  • Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
  • Apilado sencillo
  • Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Cantidad 480/paquete
Ventilación No
Dimensions (Dia. x H) 94 x 16 mm
Altura (métrico) 16 mm
Diámetro (métrico) 94 mm