Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Fabricadas con poliestireno muy transparente con propiedades de resistencia al calor para permitir el uso con agar caliente. Las placas de Petri de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos y tamaños para adaptarse a varias necesidades de investigación.
Marca:  Greiner Bio-One 635102
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10668631
  • 197.00€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Resisten el calor hasta 60 °C
  • Disponibles en versiones con y sin ventilación
  • Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
  • Apilado sencillo
  • Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
25 ml
Poliestireno
No estéril
480/paquete
15 mm
Desechables
Redondo
2
Sí
94 mm