Learn More
Brand™ Placas Petri de poliestireno
Código de producto. p-8010370 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
55 mm
94 mm
Altura (métrico):
16 mm
Ventilación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 1620
paquete de 480
Código de producto. 10253441
Marca: Brand™ 452005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno. Placas Petri de poliestireno BRAND™ y sus tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación. Transparentes, con tapa desechable. Las tapas están disponibles con o sin orificio.
  • Fabricadas con poliestireno.
  • Transparentes, con tapa desechable.
  • Disponible con o sin orificio en la tapa
  • Las placas y tapas se montan robóticamente para reducir el riesgo de contaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Cantidad 480/paquete
Ventilación Sí
Altura (métrico) 16 mm
Diámetro (métrico) 94 mm