Learn More
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™
Resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja resistente. La espátula para polvo se fabrica y envasa en una atmósfera controlada (sala limpia de clase 100 000) y, por lo tanto, puede usarse directamente tras sacarla de la bolsa.
Marca: Sampling Systems™ 8095A-150S
Descripción
Características principales:
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y 2
- Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- Sin limpieza - A diferencia de un dispositivo reutilizable, puede utilizar un producto SteriWare™ de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril: La mayoría de los productos SteriWare™ están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
100/paq. | |
Blanco | |
Espátula para polvo | |
230 mm |
Estériles | |
Sí | |
Poliestireno |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
121385 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 8095A-150S |
120450 | Certificado de conformidad | 29/11/2024 | 8095A-150S |
119341 | Certificado de conformidad | 18/11/2024 | 8095A-150S |
119342 | Certificado de conformidad | 11/11/2024 | 8095A-150S |
119342 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 8095A-150S |