Learn More
Gosselin™ Placa de Petri redonda de poliestireno con tres orificios de ventilación
Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología.
Marca: Gosselin™ BI93D-101
98.25 EUR hasta el 2024-11-01
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología
Especificaciones
EC N 1935/2004, ISO 11137 | |
Natural | |
Poliestireno | |
Fabricación aséptica | |
2 | |
3 | |
100 mm |
Doble bolsa externa con trazabilidad | |
Desechables | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
33/bolsa | |
14,2 mm |