Learn More
Brand™ Recipiente para muestras de poliestireno
Fabricados con poliestireno transparente. Los recipientes para muestras de poliestireno BRAND™ se utilizan con el analizador BRAND™ Technicon™. Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EC
Marca:  Brand™ 115017
47.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.64520kg
Código de producto. 10664501
  • 51.55€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con poliestireno transparente.
  • Para su uso con el analizador Technicon™
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
17 mm (para superior), 13,3 mm (parte inferior)
1000
Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
4 ml
38 mm