Learn More
Bochem™ Escalpelos de poliestireno
Marca: Bochem™ 12640
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
150 mm | |
No estéril | |
Poliestireno |
Título del producto
Bochem™ Escalpelos de poliestireno > Longitud:150mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido