Learn More
Brand™ Cubeta semimicro de poliestireno
Fabricadas con poliestireno y vidrio acrílico. Las microcubetas de poliestireno BRAND™ ofrecen una trayectoria óptica transparente y limpia con indicación de la orientación de la trayectoria óptica.
Marca:  Brand™ 759015
14.48 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10151710
  • 30.80€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con poliestireno y vidrio acrílico.
  • Trayectoria óptica transparente y despejada con indicación de la orientación de la trayectoria óptica
  • Fabricadas bajo condiciones de sala controladas y envasadas de forma completamente automática, sin contacto humano
  • Se envasan agrupadas por número de cavidad de molde para garantizar la variación más baja del coeficiente de extinción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
1,5 ml
4,5mm
360nm
Poliestireno
100/Paq.
23mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote0000013340 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog Number759015
Número de lote0000013180 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2025 Catalog Number759015
Número de lote0000012998 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2024 Catalog Number759015
Número de lote0000012586 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2024 Catalog Number759015
Número de lote0000012557 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/10/2024 Catalog Number759015
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brand™ Cubeta semimicro de poliestireno > Volumen: 1,5 ml