Learn More
Fisherbrand™ Cubetas semimicro de poliestireno para longitudes de onda UV y visible
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,6 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Specifica
Specifica
| Tipo | Cubeta semimicro |
| Desechables | No |
| Capacidad (métrico) | 1,6 ml |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Wavelength Range | De 220 a 900 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto