Learn More
BRAND™ Cajas de portaobjetos de poliestireno
Código de producto. 10212291 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad para portaobjetos:
25
50
100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10212291
Marca: BRAND™ 475900
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hechos de poliestireno. Protege los portaobjetos del microscopio ante roturas.
  • Hechos de poliestireno
  • Para su uso con portaobjetos de microscopio
  • Dimensiones: 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 50
El dispositivo tiene 50 portaobjetos
Longitud (métrico) 76 mm
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 26 mm