Learn More
Deltalab™ Espátula de poliestireno
Marca:  Deltalab™ 200500
Detalles adicionales : Peso : 0.25900kg
Código de producto. 10457904
  • 206.70€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Estéril
Espátula
1000/paq.
145 mm
Con forma de L
Azul
Poliestireno
Para propagación de superficies