Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno
Código de producto. p-8000821 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
10 ml
85 ml
280 mL
280 ml
Color:
Blanco
Negro
Tamaño:
Grande: 140 x 140 x 22 mm
Mediano; 85 x 85 x 24 mm
Pequeño: 46 x 46 x 8 mm
Forma:
Cuadrada
Diamante
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. 12942860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar de poliestireno Fisherbrand se pliega con facilidad y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
  • Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
  • Seleccione blanco o negro para obtener el mejor contraste de color
  • Superficie antiestática para asegurar que la muestra se retira completamente
  • Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Intervalo de temperaturas de – 10 C a 70 °C
  • Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
  • Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Negro
Desechables Desechables
Material Poliestireno
Forma Cuadrada
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje antiestática
Para utilizar con (equipo) Puede utilizarse con un analizador de humedad de microondas
Tamaño Pequeño: 46 x 46 x 8 mm
Longitud (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 46 mm
Altura (métrico) 8 mm